L(+)-Leucina ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
H-Leu-OH, (S)-(+)-Leucina, Leu, L-Leucina
Purity: 99%
CAS No.: 61-90-5
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Physical Form: Cryst powder
Density: 1.293
Appearance: White
Melting Point:
Formula:
C₆H₁₃NO₂ Peso molecolare: 131,17 g/mol Punto di fusione: >300 °C Densità: 1,293 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002617 CAS Number: 61-90-5 EINECS: 200-522-0 Merck Index: 14,5451 |