Stampa…
L(+)-Valina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16006.0025 8.16006.0100
8.16006.0025EA 33.8 EUR
8.16006.0025 8.16006.0100
L(+)-Valina per sintesi, Sigma-Aldrich®
L(+)-Valina
Formula: C₅H₁₁NO₂
Peso molecolare: 117,15 g/mol
Punto di ebollizione: 217 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 86 °C
Densità: 1,284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064220
CAS Number: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Index: 13,09458
Visualizza i codici
Solubility 85 g/l (20 °C)
Melting Point 315 °C
Molar Mass 117.15 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Density 1.23 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 6.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)