L(+)-Valina ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
Purity: 99%
CAS No.: 72-18-4
Molecular Formula: C5H11NO2
Formula Weight: 117.15
Odour: Odourless
Melting Point: ca 315°
Beilstein Reference: 1721136
Merck Reference: 14,9909
Optical Rotation: +27° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00064220
Formula:
C₅H₁₁NO₂ Punto di ebollizione: 217 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼ 315 °C Densità: 1,23 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064220 CAS Number: 72-18-4 EINECS: 200-773-6 Merck Index: 14,9909 |