Stampa…
D-(-)-Leucine ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: H-D-Leu-OH, (R)-(-)-Leucine
A14842.06 A14842.14
A14842.06EA 49 EUR
A14842.06 A14842.14
D-(-)-Leucine ≥99%
D-(-)-Leucine
Purity: 99% CAS No.: 328-38-1 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1721721
Formula: C₆H₁₃NO₂
Peso molecolare: 131,17 g/mol
Punto di ebollizione: 226 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063088
CAS Number: 328-38-1
EINECS: 206-327-7