Stampa…
D-(-)-Valine ≥99%, in polvere
Fornitore: MP Biomedicals
Synonyms: H-D-Val-OH, (R)-(-)-Valine
0210322625 0210322605
ICNA0210322625EA 126 EUR
ICNA0210322625 ICNA0210322605
D-(-)-Valine ≥99%, in polvere
D-(-)-Valine
Formula: C₅H₁₁NO₂
Peso molecolare: 117,15 g/mol
Punto di ebollizione: 217 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 86 °C
MDL Number: MFCD00064219
CAS Number: 640-68-6
EINECS: 211-368-9