Stampa…
D-(-)-Valine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: H-D-Val-OH, (R)-(-)-Valine
A18894.06 A18894.14 A18894.22
A18894.06EA 36.1 EUR
A18894.06 A18894.14 A18894.22
D-(-)-Valine ≥98%
D-(-)-Valine
Purity: 98+% CAS No.: 640-68-6 Molecular Formula: C5H11NO2 Formula Weight: 117.15 Melting Point: 295° dec. Beilstein Reference: 1721135
Formula: C₅H₁₁NO₂
Peso molecolare: 117,15 g/mol
Punto di ebollizione: 217 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 295 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064219
CAS Number: 640-68-6
EINECS: 211-368-9