Stampa…
L(+)-Isoleucina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16008.0010 8.16008.0025
8.16008.0010EA 31.9 EUR
8.16008.0010 8.16008.0025
L(+)-Isoleucina per sintesi, Sigma-Aldrich®
L(+)-Isoleucina
Formula: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Punto di fusione: 279…280 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064222
CAS Number: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Merck Index: 14,05179
Visualizza i codici
Solubility 32.1 g/l (20 °C)
Melting Point 279 - 280 °C (decomposition)
Molar Mass 131.17 g/mol
Bulk Density 280 kg/m3
pH 6.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)