L(+)-Isoleucina, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms:
L-Isoleucine, (2S,3S)-(+)-Isoleucine, H-Ile-OH
Formula:
H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH Peso molecolare: 131.17 g/mol Punto di fusione: 279…280 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064222 CAS Number: 73-32-5 EINECS: 200-798-2 Merck Index: 14,05179 |