D(-)-allo-Isoleucine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
H-D-Allo-Ile-OH, (2R,3S)-(-)-allo-Isoleucine, H-D-allo-Ile-OH
H27189.MD
H27189.06
H27189.MDEA
98.4
EUR
H27189.MD
H27189.06
D(-)-allo-Isoleucine ≥97%
D(-)-allo-Isoleucine
Purity: 97%
CAS No.: 1509-35-9
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Melting Point: ca 285° dec.
Beilstein Reference: 1721794
Formula:
C₆H₁₃NO₂ Peso molecolare: 131,17 g/mol Punto di fusione: ∼ 285 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066445 CAS Number: 1509-35-9 EINECS: 216-143-9 |