D(-)-allo-Isoleucine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₁₃NO₂ Punto di fusione: 285 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066445 CAS Number: 1509-35-9 EINECS: 216-143-9 |
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Specific optical rotation | -35° to -39° (20°C, 589 nm) (C=5, 1 N HCl) |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |