Stampa…
D-(-)-Isoleucine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (2R,3R)-(-)-Isoleucine, H-D-Ile-OH
H27488.03 H27488.MD
H27488.03EA 435 EUR
H27488.03 H27488.MD
D-(-)-Isoleucine ≥98%
D-(-)-Isoleucine
Purity: 98% CAS No.: 319-78-8 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Melting Point: 265° subl. Optical Rotation: -40° (c=5 in 5N HCl)
Formula: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Peso molecolare: 131,17 g/mol
Punto di ebollizione: 235 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 265 °C (subl.)
Densità: 1,224 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064221
CAS Number: 319-78-8
EINECS: 206-269-2