(S)-(+)-2-Methylbutyric acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(S)-(+)-2-Methylbutanoic acid, (S)-2-Methylbutanoic acid
Formula:
C₅H₁₀O₂ Peso molecolare: 102.13 g/mol Punto di ebollizione: 78 °C (15 mmHg) Densità: 0.938 g/cm³ Flash Pt: 73 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00063166 CAS Number: 1730-91-2 UN: 3265 ADR: 8 II |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4040 to 1.4070 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +16° to +20° (20°C, 589 nm) (neat) |