Stampa…
D(-)-Sorbitolo ≥96%, purissimo
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
0691-5KGEA 1160 EUR
0691-5KG 0691-500G
D(-)-Sorbitolo ≥96%, purissimo
D(-)-Sorbitolo
Formula: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Peso molecolare: 182.17 g/mol
Punto di ebollizione: 295
Punto di fusione: 98…100 °C
Densità: 1.524 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004708
CAS Number: 50-70-4
EINECS: 200-061-5
Merck Index: 13,08797
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82054e8cfed2cf3e8b739c3cb816c4f91bd2735&vid=a084778ac67fbdf7e15478c0db755e78cf3d95c9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Arsenico <0.0003%
Cloruri <0.005%
Metalli pesanti <0.001%
contenuto d'acqua (KF) ≤1%
Purezza (anidro) ≥96%
Residuo dopo combustione <0.1%
Solfati <0.01%