D(-)-Sorbitolo ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
(2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
Purity: 98%
CAS No.: 50-70-4
Molecular Formula: C6H14O6
Formula Weight: 182.17
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 98-100°
Solubility: Soluble in water, methanol, acetone, DMF
Beilstein Reference: 1721899
Merck Reference: 14,8725
MDL No.: MFCD00004708
Formula:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH Peso molecolare: 182,17 g/mol Punto di ebollizione: 295 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 98…100 °C Densità: 1,524 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: >100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004708 CAS Number: 50-70-4 EINECS: 200-061-5 Merck Index: 14,8725 |