D(-)-Sorbitolo 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
(2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
Formula:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH Punto di ebollizione: 295 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 95…99 °C Densità: 1,524 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: ≥ 100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004708 CAS Number: 50-70-4 EINECS: 200-061-5 Merck Index: 13,08797 |
|
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1.5 % |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
HPLC | ≥96.0 % (on anhydrous substance) |
Specific optical rotation | +4.0° to +7.0° (20°C, 589 nm) (c=10, borate soln.) (on anhydrous substance) |
Lead (Pb) | ≤0.5 ppm |
Nickel (Ni) | ≤1 ppm |