D(-)-Mannitolo, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Formula:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH Punto di ebollizione: 290…295 °C (4 hPa) Punto di fusione: 164…169 °C Densità: 1,49 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064287 CAS Number: 69-65-8 EINECS: 200-711-8 Merck Index: 13,05769 |
|
Melting point | 165 - 170 °C |
Specific optical rotation (8 %; borate) | 23 - 24.5 ° |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.2 % |
Loss on drying (100°C) | Max. 0.5 % |
Cl (Chloride) | Max. 0.02 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.05 % |