D(-)-Mannitolo for determination of boric acid, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms:
Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH Punto di ebollizione: 290…295 °C (4 hPa) Punto di fusione: 164…169 °C Densità: 1,49 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064287 CAS Number: 69-65-8 EINECS: 200-711-8 Merck Index: 13,05769 |
|
Solubility | 213 g/l (25 °C) |
Melting Point | 164 - 169 °C |
Molar Mass | 182.17 g/mol |
Bulk Density | 400 - 500 kg/m3 |
Boiling Point | 290 - 295 °C (4 hPa) |
Vapor Pressure | (20 °C) |
Density | 1.49 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 410 °C |
Viscosity kinematic | (20 °C) not applicable |