Stampa…
D(-)-Mannitolo, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
443907-100 443907-500
443907-100EA 91.8 EUR
443907-100 443907-500
D(-)-Mannitolo, Millipore®
D(-)-Mannitolo
Formula: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Peso molecolare: 182,17 g/mol
Punto di ebollizione: 290…295 °C (4 hPa)
Punto di fusione: 164…169 °C
Densità: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064287
CAS Number: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Merck Index: 13,05769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=408e3f5566e309064ce68988cdd160305c5b8c0a&prid=web&clid=SAPDAM