D(-)-Mannitolo ≥97.0%, white powder
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 69-65-8
Molecular Formula: C6H14O6
Formula Weight: 182.17
Odour: Odourless
Melting Point: 165-167°
Boiling Point: 290-295°/3.5mm
Beilstein Reference: 1721898
Merck Reference: 14,5745
Optical Rotation: +24° (in borax solution)
MDL No.: MFCD00064287
Formula:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH Punto di ebollizione: 290…295 °C (3,5 mmHg) Punto di fusione: 165…167 °C Densità: 1,489 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064287 CAS Number: 69-65-8 EINECS: 200-711-8 Merck Index: 14,5745 |