Stampa…
(S)-(+)-1,3-Butandiolo 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
217970010 217970050 217970250
ACRO217970010EA 66.6 EUR
ACRO217970010 ACRO217970050 ACRO217970250
(S)-(+)-1,3-Butandiolo 98%
(S)-(+)-1,3-Butandiolo
Formula: C₄H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 109 °C (14 mmHg)
Densità: 1 g/cm³
Flash Pt: 121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064278
CAS Number: 24621-61-2
EINECS: 246-363-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4385 to 1.4405 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +27° to +33° (20°C, 589 nm) (c=1, C2H5OH)