(2R,3R)-(-)-2,3-Butandiolo ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
D(-)-2,3-Butandiolo, (R,R)-(-)-2,3-Butandiolo
Purity: 98%
CAS No.: 24347-58-8
Molecular Formula: C4H10O2
Formula Weight: 90.12
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4315
Melting Point: 16°
Boiling Point: 179-180°
Beilstein Reference: 4290593
Merck Reference: 14,1568
Optical Rotation: -13° (neat)
MDL No.: MFCD00064267
Formula:
C₄H₁₀O₂ Peso molecolare: 90,12 g/mol Punto di ebollizione: 179…180 °C Punto di fusione: 16 °C Densità: 0,988 Flash Pt: 85 °C (185 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064267 CAS Number: 24347-58-8 EINECS: 246-186-9 Merck Index: 14,1568 |