Stampa…
(2R,3R)-(-)-2,3-Butandiolo 98+%, 99+% ee
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: D(-)-2,3-Butandiolo, (R,R)-(-)-2,3-Butandiolo
217980010 217980050
ACRO217980010EA 62.2 EUR
ACRO217980010 ACRO217980050
(2R,3R)-(-)-2,3-Butandiolo 98+%, 99+% ee
(2R,3R)-(-)-2,3-Butandiolo
Formula: C₄H₁₀O₂
Peso molecolare: 90,12 g/mol
Punto di ebollizione: 77,3…77.4 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 16 °C
Densità: 0,98 g/cm³
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064267
CAS Number: 24347-58-8
EINECS: 246-186-9
Merck Index: 13,01567
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4309 to 1.4329 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Enantiomeric excess ≥99.0 % (GC)
Specific optical rotation -12.5° to -13.5° (20°C, 589 nm) (neat)