(R)-(-)-1,3-Butandiolo ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
(R)-(-)-1,3-Dihydroxy butane, (R)-(-)-1,3-Butylene glykol, (R)-Butane-1,3-diol
Purity: 98%
CAS No.: 6290-03-5
Molecular Formula: C4H10O2
Formula Weight: 90.12
Flash Point: 121°(249°F)
Refractive Index: 1.4400
Odour: Weak
Boiling Point: 203-204°
Beilstein Reference: 1718944
Optical Rotation: -30° (neat)
MDL No.: MFCD00064277
Formula:
C₄H₁₀O₂ Peso molecolare: 90,12 g/mol Punto di ebollizione: 203…204 °C Densità: 1,005 Flash Pt: 121 °C (249 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064277 CAS Number: 6290-03-5 EINECS: 228-532-0 |