(S)-(+)-Alcol amilico secondario ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(S)-(+)-Propyl methyl carbinol, (S)-(+)-Methyl propyl carbinol, (S)-(+)-2-Hydroxy pentane
Purity: 97%
CAS No.: 26184-62-3
Molecular Formula: C5H12O
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4060
Boiling Point: 118-119°
Beilstein Reference: 1718820
Optical Rotation: +14° (neat)
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00065952
Formula:
C₅H₁₂O Peso molecolare: 88.15 g/mol Punto di ebollizione: 118…119 °C Punto di fusione: –50 °C Densità: 0.810 Flash Pt: 33 °C (91 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00065952 CAS Number: 26184-62-3 UN: 1105 ADR: 3 III |