Stampa…
(S)-(+)-Alcol ottilico secondario ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: D(+)-Alcol ottilico secondario
L12425.03 L12425.06
L12425.03EA 40.7 EUR
L12425.03 L12425.06
(S)-(+)-Alcol ottilico secondario ≥99%
(S)-(+)-Alcol ottilico secondario
Purity: 99% CAS No.: 6169-06-8 Molecular Formula: C8H18O Formula Weight: 130.23 Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.4260 Odour: Pleasant Boiling Point: 179-180° Beilstein Reference: 1719323 Merck Reference: 14,6752 Optical Rotation: +10° (c=1 in ethanol) MDL No.: MFCD00064283
Formula: C₈H₁₈O
Peso molecolare: 130,23 g/mol
Punto di ebollizione: 179…180 °C
Densità: 0,819
Flash Pt: 76 °C (169 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064283
CAS Number: 6169-06-8
EINECS: 228-213-6
UN: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 14,6752