(S)-(+)-2-Butanolo ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(S)-(+)-Alcol butilico secondario
Purity: 98+%
CAS No.: 4221-99-2
Molecular Formula: C4H10O
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 26°(79°F)
Refractive Index: 1.3980
Odour: Alcohol-like
Boiling Point: 99-100°
Beilstein Reference: 1718763
Merck Reference: 14,1541
Optical Rotation: +13.5° (c=10 in methanol)
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00064281
Formula:
C₄H₁₀O Punto di ebollizione: 99…100 °C Punto di fusione: –114 °C Densità: 0,806 Flash Pt: 26 °C (79 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064281 CAS Number: 4221-99-2 EINECS: 224-168-1 UN: 1120 ADR: 3,III Merck Index: 14,1541 |