Stampa…
(S)-(+)-2-Butanolo 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-(+)-Alcol butilico secondario
218030010 218030050
ACRO218030010EA 50.8 EUR
ACRO218030010 ACRO218030050
(S)-(+)-2-Butanolo 99%
(S)-(+)-2-Butanolo
Formula: C₄H₁₀O
Punto di ebollizione: 99 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –114 °C
Densità: 0,8 g/cm³
Flash Pt: 26 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064281
CAS Number: 4221-99-2
EINECS: 224-168-1
UN: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +12° to +14° (20°C, 589 nm) (neat)