(R)-(-)-Alcol ottilico secondario ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
L(-)-Alcol ottilico secondario
Purity: 99%
CAS No.: 5978-70-1
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4260
Odour: Pleasant
Boiling Point: 179-180°
Beilstein Reference: 1719324
Merck Reference: 14,6752
Optical Rotation: -10° (c=1 in ethanol)
MDL No.: MFCD00064284
Formula:
C₈H₁₈O Peso molecolare: 130.23 g/mol Punto di ebollizione: 179…180 °C Densità: 0.819 Flash Pt: 76 °C (169 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064284 CAS Number: 5978-70-1 EINECS: 227-777-0 UN: 1987 ADR: 3 III Merck Index: 12,06850 |