Stampa…
(R)-(-)-Alcol ottilico secondario 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: L(-)-Alcol ottilico secondario
164590050 164590100 164590010
ACRO164590050EA 94 EUR
ACRO164590050 ACRO164590100 ACRO164590010
(R)-(-)-Alcol ottilico secondario 99+%
(R)-(-)-Alcol ottilico secondario
Formula: C₈H₁₈O
Peso molecolare: 130.23 g/mol
Punto di ebollizione: 175 °C (760 mmHg)
Densità: 0.83 g/cm³
Flash Pt: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064284
CAS Number: 5978-70-1
EINECS: 227-777-0
UN: 1986
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06850
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -9° to -10° (20°C, 589 nm) (neat)