(R)-(-)-2-Butanolo ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(R)-(-)-Alcol butilico secondario
Purity: 98+%
CAS No.: 14898-79-4
Molecular Formula: C4H10O
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 26°(79°F)
Refractive Index: 1.3980
Odour: Alcohol-like
Boiling Point: 99-100°
Beilstein Reference: 1718764
Merck Reference: 14,1541
Optical Rotation: -15° (c=10 in methanol)
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00064280
Formula:
C₄H₁₀O Punto di ebollizione: 99…100 °C Punto di fusione: –114 °C Densità: 0,806 Flash Pt: 26 °C (79 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064280 CAS Number: 14898-79-4 EINECS: 238-967-8 UN: 1120 ADR: 3,III Merck Index: 14,1541 |