(R)-(-)-2-Butanolo 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(R)-(-)-Alcol butilico secondario
217230010
217230050
217230250
ACRO217230010EA
56
EUR
ACRO217230010
ACRO217230050
ACRO217230250
(R)-(-)-2-Butanolo 99%
(R)-(-)-2-Butanolo
Formula:
C₄H₁₀O Peso molecolare: 74,12 g/mol Punto di ebollizione: 99…100 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –114 °C Densità: 0,8 g/cm³ Flash Pt: 26 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064280 CAS Number: 14898-79-4 EINECS: 238-967-8 UN: 1120 ADR: 3,III Merck Index: 13,01540 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | -12° to -14° (20°C, 589 nm) (neat) |