Stampa…
(S)-(+)-1-Metossi-2-propanolo 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-(+)-Glicole propilene monometiletere
331790050 331790250
ACRO331790050EA 210 EUR
ACRO331790050 ACRO331790250
(S)-(+)-1-Metossi-2-propanolo 99%
(S)-(+)-1-Metossi-2-propanolo
Formula: C₄H₁₀O₂
Peso molecolare: 90.12 g/mol
Punto di fusione: –97 °C
Flash Pt: 30 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632588
CAS Number: 26550-55-0
UN: 3092
ADR: 3 III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +20° to +24° (25°C, 589 nm) (c=10, CHCl3)