Stampa…
(R)-(-)-1-Metossi-2-propanolo 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
331780010 331780100
ACRO331780010EA 42.3 EUR
ACRO331780010 ACRO331780100
(R)-(-)-1-Metossi-2-propanolo 98+%
(R)-(-)-1-Metossi-2-propanolo
Formula: C₄H₁₀O₂
Punto di fusione: –97 °C
Flash Pt: 30 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632587
CAS Number: 4984-22-9
UN: 3092
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation -20° to -24° (24°C, 589 nm) (c=10, CHCl3)