Stampa…
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: D(+)-2-Amino-1-butanol, (S)-2-Aminobutan-1-ol
L11449.06 L11449.03
L11449.06EA 99.2 EUR
L11449.06 L11449.03
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol ≥98%
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol
Purity: 98+% CAS No.: 5856-62-2 Molecular Formula: C4H11NO Formula Weight: 89.14 Flash Point: 89°(192°F) Refractive Index: 1.4525 Odour: Amine-like pH: 11.1 Boiling Point: 176-178° Beilstein Reference: 1718930 Optical Rotation: +12° (c=2 in ethanol) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00064418
Formula: C₄H₁₁NO
Peso molecolare: 89,14 g/mol
Punto di ebollizione: 176…178 °C
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 0,947
Flash Pt: 89 °C (192 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064418
CAS Number: 5856-62-2
EINECS: 227-475-9
ADR: 8,III