(R)-(-)-2-Amino-1-propanol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 35320-23-1
Molecular Formula: C3H9NO
Formula Weight: 75.11
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4493
Boiling Point: 174-176°
Beilstein Reference: 1718866
Optical Rotation: -22° (c=2 in ethanol)
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00064413
Formula:
C₃H₉NO Punto di ebollizione: 174…176 °C Densità: 0,965 Flash Pt: 83 °C (181 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064413 CAS Number: 35320-23-1 ADR: 8,III |