(R)-(-)-2-Amino-1-propanol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
400440010
400440050
ACRO400440010EA
37.1
EUR
ACRO400440010
ACRO400440050
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol 98%
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Formula:
C₃H₉NO Punto di ebollizione: 173 °C (1013 hPa) Densità: 0,965 g/cm³ Flash Pt: 83 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064413 CAS Number: 35320-23-1 UN: 2735 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4480 to 1.4510 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -20° to -24° (20°C, 589 nm) (c=2, ethanol) |