(R)-(-)-2-Amino-1-butanol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(R)-2-Aminobutan-1-ol, L(-)-2-Amino-1-butanol
Purity: 98%
CAS No.: 5856-63-3
Molecular Formula: C4H11NO
Formula Weight: 89.14
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.4525
Odour: Amine-like
pH: 11.1
Boiling Point: 176-178°
Beilstein Reference: 1718929
Optical Rotation: -10° (neat)
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00064419
Formula:
C₄H₁₁NO Peso molecolare: 89,14 g/mol Punto di ebollizione: 176…178 °C Punto di fusione: –2 °C Densità: 0,947 Flash Pt: 89 °C (192 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064419 CAS Number: 5856-63-3 EINECS: 227-476-4 ADR: 8,III |