(R)-(-)-1-Aminopropan-2-olo 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(R)-(-)-Isopropanolamina
Purity: 98%
CAS No.: 2799-16-8
Molecular Formula: C3H9NO
Formula Weight: 75.11
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4500
Melting Point: 24-26°
Boiling Point: 160°
Beilstein Reference: 1718869
Optical Rotation: -19° (c=1.8 in water)
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00064428
Formula:
C₃H₉NO Peso molecolare: 75,11 g/mol Punto di ebollizione: 160 °C Punto di fusione: 24…26 °C Densità: 0,960 Flash Pt: 71 °C (159 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064428 CAS Number: 2799-16-8 EINECS: 220-532-9 UN: 3259 ADR: 8,III |