Stampa…
L(+)-Potassio sodio tartrato tetraidrato, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Potassio sodio L(+)-tartrato tetraidrato
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.08087.0500 1.08087.1000 1.08087.5000 1.08087.9050 1.08087.9012
1.08087.0500EA 96 EUR
1.08087.0500 1.08087.1000 1.08087.5000 1.08087.9050 1.08087.9012
L(+)-Potassio sodio tartrato tetraidrato, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
L(+)-Potassio Sodio tartrato tetraidrato
Formula: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Peso molecolare: 282,22 g/mol
Punto di fusione: 70…80 °C
Densità: ∼1,767 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150989
CAS Number: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
Merck Index: 13,07755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=00096dcb735218c560c1972658a61f65f514d8a1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility 630 g/l (20 °C)
Melting Point 70 - 80 °C
Molar Mass 282.23 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 7.0 - 8.5 (50 g/l, H2O, 25 °C)