Stampa…
L(+)-Potassio idrogeno tartrato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A15281.0B A15281.0I A15281.30
A15281.0BEA 50.1 EUR
A15281.0B A15281.0I A15281.30
L(+)-Potassio idrogeno tartrato ≥98%
L(+)-Potassio idrogeno tartrato
Purity: 98+% CAS No.: 868-14-4 Molecular Formula: C4H5KO6 Formula Weight: 188.18 Melting Point: ca 267° dec. Beilstein Reference: 6119985 Merck Reference: 14,7615 MDL No.: MFCD00065392
Formula: KOOC(CHOH)₂COOH
Punto di fusione: ∼ 267 °C (dec.)
Densità: 1,954
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00065392
CAS Number: 868-14-4
EINECS: 212-769-1
Merck Index: 14,7615
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=355f72f319f5589f12d60c6dfffecdec31cee083&vid=4a750ad5d4a91fd4c2885832ee80b7b64cdcc42a&prid=web&clid=SAPDAM