Stampa…
Acido L(+)-tartarico ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
20718.233EA 46.4 EUR
20718.233 20718.290
Acido L(+)-tartarico ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Acido L(+)-tartarico
Formula: C₄H₆O₆
Punto di ebollizione: 399 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 168…170 °C
Densità: 1,759 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 150 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064207
CAS Number: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
REACH: 01-2119537204-47
Merck Index: 13,09158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 99.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 100 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
C2O4 (Oxalate) Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm