Acido L(+)-tartarico ≥99%, cristallizzato, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
20715.290EA
102
EUR
20715.290
20715.368
20715.460
Acido L(+)-tartarico ≥99%, cristallizzato, GPR RECTAPUR®
Acido L(+)-tartarico
Formula:
C₄H₆O₆ Punto di ebollizione: 399 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 168…170 °C Densità: 1,759 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 150 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064207 CAS Number: 87-69-4 EINECS: 201-766-0 REACH: 01-2119537204-47 Merck Index: 13,09158 |
|
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.2 % |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |