Stampa…
Acido L(+)-tartarico ≥99.0% (by acidimetry) for resolution of racemates, per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: L-Tartaric Acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, Tartaric Acid, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (R,R)-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18531.0100 8.18531.0500 8.18531.2500
8.18531.0100EA 29.2 EUR
8.18531.0100 8.18531.0500 8.18531.2500
Acido L(+)-tartarico ≥99.0% (by acidimetry) for resolution of racemates, per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acido L(+)-tartarico
Formula: C₄H₆O₆
Peso molecolare: 150,09 g/mol
Punto di ebollizione: 399 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 168…170 °C
Densità: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 150 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064207
CAS Number: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
REACH: 01-2119537204-47
Merck Index: 13,09158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=31a7ec2e7caa93b9f3456816d5d459807bb444a4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (acidimetric) ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=20 in water) +12.0 - +13.0 °
Identity (IR) passes test
Bulk Density 1000 kg/m3
Flash Point 210 °C
Density 1.76 g/cm3 (20 °C)
pH 1.6 (100 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 425 °C