Acido L(+)-tartarico, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
Formula:
C₄H₆O₆ Punto di ebollizione: 399 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 168…170 °C Densità: 1,759 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 150 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064207 CAS Number: 87-69-4 EINECS: 201-766-0 REACH: 01-2119537204-47 Merck Index: 13,09158 |
|
Solubility | 1390 g/l (20 °C) |
Melting Point | 168 - 170 °C |
Molar Mass | 150.08 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Flash Point | 210 °C |
Density | 1.76 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1.6 (100 g/l, H2O, 25 °C) |
Ignition Point | 425 °C |