Stampa…
Acido L(+)-tartarico, EMPROVE® ESSENTIAL BP, E334, Ph. Eur., JP, NF, extra puro suitable for use as excipient, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Pericolo
Synonyms: L-Tartaric Acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, Tartaric Acid, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (R,R)-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
1.00802.5000 1.00802.9029
1.00802.5000EA 1120 EUR
1.00802.5000 1.00802.9029
Acido L(+)-tartarico, EMPROVE® ESSENTIAL BP, E334, Ph. Eur., JP, NF, extra puro suitable for use as excipient, SAFC®
Acido L(+)-tartarico
Formula: C₄H₆O₆
Peso molecolare: 150.09 g/mol
Punto di ebollizione: 399
Punto di fusione: 168…170 °C
Densità: 1.759 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 150 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064207
CAS Number: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
REACH: 01-2119537204-47
Merck Index: 13,09158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM