Acido L(+)-tartarico ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 87-69-4
Molecular Formula: C4H6O6
Formula Weight: 150.09
Odour: Odourless
pH: 2.1
Melting Point: 168-170°
Beilstein Reference: 1725147
Merck Reference: 14,9070
Optical Rotation: +12.4° (c=20 in water)
MDL No.: MFCD00064207
Formula:
C₄H₆O₆ Punto di ebollizione: 399 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 168…170 °C Densità: 1,760 Flash Pt: 150 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064207 CAS Number: 87-69-4 EINECS: 201-766-0 REACH: 01-2119537204-47 Merck Index: 14,9070 |