Acido L(+)-tartarico ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 87-69-4
Molecular Formula: C4H6O6
Formula Weight: 150.09
Physical Form: Granular
Density: 1.760
Odour: Odourless
pH: 2.1
Melting Point: 168-170°
Solubility: Soluble in water, methanol, ethanol, glycerol
Beilstein Reference: 1725147
Merck Reference: 14,9070
MDL No.: MFCD00064207
Useful as a resolving agent
Formula:
C₄H₆O₆ Punto di ebollizione: 399 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 168…170 °C Densità: 1,760 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064207 CAS Number: 87-69-4 EINECS: 201-766-0 REACH: 01-2119537204-47 Merck Index: 14,9070 |