L(-)-Acido malico for racemat separation, per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00384.0010
8.00384.0050
8.00384.1000
8.00384.9011
8.00384.9018
8.00384.9020
8.00384.9025
8.00384.9030
8.00384.0500
8.00384.0005
8.00384.0000
8.00384.0010EA
30
EUR
8.00384.0010
8.00384.0050
8.00384.1000
8.00384.9011
8.00384.9018
8.00384.9020
8.00384.9025
8.00384.9030
8.00384.0500
8.00384.0005
8.00384.0000
L(-)-Acido malico for racemat separation, per sintesi, Sigma-Aldrich®
L(-)-Malic acid
Formula:
C₄H₆O₅ Punto di ebollizione: 322 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 101…104 °C Densità: 1,595 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064213 CAS Number: 97-67-6 EINECS: 202-601-5 Merck Index: 13,05730 |
Solubility | 160 g/l (20 °C) |
Melting Point | 101 - 104 °C |
Molar Mass | 134.08 g/mol |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
Boiling Point | 140 °C (decomposition) |
Density | 1.60 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.2 (10 g/l, H2O, 20 °C) |