L(-)-Malic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
L(-)-Malic acid, (S)-(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (S)-(-)-Hydroxysuccinic acid, (S)-2-hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, L-(–)-Malic Acid
Formula:
C₄H₆O₅ Peso molecolare: 134.09 g/mol Punto di ebollizione: 322 Punto di fusione: 100…106 °C Densità: 1.60 Flash Pt: 220 °C (428 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064213 CAS Number: 97-67-6 EINECS: 202-601-5 Merck Index: 14,5707 |