Stampa…
D-(+)-Malic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A11688.06 A11688.14
A11688.06EA 69.2 EUR
A11688.06 A11688.14
D-(+)-Malic acid ≥98%
D-(+)-Malic acid
Purity: 98+% CAS No.: 636-61-3 Molecular Formula: C4H6O5 Formula Weight: 134.09 Melting Point: 100-104° Beilstein Reference: 1723540 Merck Reference: 14,5707 Optical Rotation: +28° (c=5.5 in pyridine) MDL No.: MFCD00004245
Formula: C₄H₆O₅
Punto di ebollizione: 322 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 100…104 °C
Densità: 1,60
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004245
CAS Number: 636-61-3
EINECS: 211-262-2
Merck Index: 14,5707